Learn More
asecos™ Station IBC PE avec palette PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 15477
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
- Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
- Idéal pour les cuves de 1000 litres ou des petits récipients
- 2 000 kg de capacité de charge par zone de stockage en fonction du poids du récipient
- Poids maximum des liquides du IBC jusqu´à 1800 gm/m³
Spécification
Bleu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1430.00 mm | |
1430.00 mm | |
965.00 mm | |
1430.00 mm | |
96 kg |
264.2 gal. | |
Polyéthylène | |
56.30 in. | |
56.30 in. | |
37.99 in. | |
56.30 in. | |
211.64 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Station IBC PE avec palette PE > Width: 1430 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu