Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage, 1.5 oz, coloris naturel
GREENER_CHOICE
Code produit. 15658548
Click to view available options
Volume (impérial):
1.5 oz
3 oz.
3 oz
4 oz.
4 oz
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz
10 oz.
10 oz
Matériau:
PP
PP profil bas
Polypropylène
en PP
Couleur:
Blanc
Bleu roi
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Transparent
Vert
Diamètre (métrique) interne:
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Unit Size:
100 pièces
140 pièces
250 pièces
400 pièces
600 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15658548
Brand: Thermo Scientific™ 08LS
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard, mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
Caractéristiques :
  • Conviennent parfaitement au prélèvement, transport et stockage d’une grande variété de liquides et solides
  • Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
  • Aseptique, étanche et anti-fuite
  • bouchon à charnière fixe pour faciliter l’ouverture d’une seule main
  • non stériles
  • Disponibles dans des capacités allant de 45 à 296 ml (1,5 à 10 oz)
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser pour l’analyse des aliments et des boissons, les applications vétérinaires, l’échantillonnage prélevé sur le terrain, le conditionnement et le stockage général.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 8 oz ; Naturel
Diamètre (métrique) interne 75 mm
Couleur Naturel
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 236 ml
Nbre par carton 140
Volume (impérial) 8 oz
Type de bouchon Joint de verrouillage, à charnière
Hauteur (métrique) 75 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Récipient en PP
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.