Learn More
Buerkle™ Boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général
La boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général Buerkle™ est dotée d’un lit qui peut être ouvert d’une main et d’une charnière à un angle de 90°.
Marque:  Buerkle™ 6206-0100
.54 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24291" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10055271
  • 0.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PP, transparent
  • Avec zone pour l’étiquetage et avec graduation
  • Le liquide / condensat dans le couvercle s’écoule dans une rainure absorbante intégrée au couvercle, rien n’est perdu, rien ne peut s’égoutter
  • La boîte est complètement étanche, n’a pas de fissure, est donc facile à remplir et peut être vidée sans résidus
  • Produits dans des conditions aseptiques
  • Autoclavables et adaptés à la surgélation
Spécification
Spécification
Translucide
Boîte à échantillons
Transparent
90 mL
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
1
Polypropylène
Couvercle d’étanchéité avec rainure absorbante
43 mm
Boîte à échantillons
Autoclavable
Polypropylène
Couvercle d’étanchéité
Oui
80mm
Nom du produit
Buerkle™ Boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général > Capacité : 90mL