Learn More
Buerkle™ Tubes blancs en polypropylène avec bouchon à vis
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Solutions d’emballage en PP économiques avec bouchon à vis. Se vident entièrement sans laisser aucun résidu.
- Opaque
- Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 90 ml |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Matériau | PP |
| Quantité | 50/boîte |
| Poids (métrique) | 0,8 kg |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |