Learn More
Kartell™ Récipients avec bouchon à vis en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
30 ml
90 ml
180 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Idéaux pour la conservation du mercure
- Étanche
- Robuste
- Paroi robuste
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 90 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires, stockage du mercure |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 10/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 2,2 mm |
| Poids (métrique) | 44 g |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |