Learn More
Couvre-barbe à usage général
Click to view available options
Longueur de fixation à l’arrière de la tête : 23 ± 2 cm ; longueur étendue : 46 ± 2 cm
Description
- Couvre-barbe à usage général
- Avec fixation à l’arrière de la tête et couture élastiques intégrales pour un ajustement confortable et universel
- Polypropylène non tissé et non lié, léger à 12 g/m2
- Pour une utilisation en laboratoire ou dans un environnement de travail plus large
- Fabrication et scellage sous vide dans un environnement propre et rigoureux
- Sans latex
- Test ISO selon la norme ISO3801 et ISO13934-1
Spécification
Spécification
Type | Couvre-barbe |
Dimensions | Universel |
Matériau | Polypropylène filé-lié |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Sans latex | Oui |
Type de couture | Élastique |
Certifications/Conformité | EPI CAT I, test ISO selon les normes ISO3801 et ISO13934-1 ; répond à un plan d’échantillonnage de niveau II de NQA 4,0 selon la norme MIL-std-150E pour les critères de défaut |
À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire ou salle blanche |
Quantité d’emballage | 1000 / boîte |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Documents
Scientific Resources
Flyers
Beard Cover
Taille: 221.7 kB
Beard Cover
Taille: 218.1 kB
Product Information
Product Information
Declaration of Conformity PPE CAT I
Taille: 131 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Couvre-barbe à usage général >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu