Description
- Non tissé
- Attache par élastiques
- blanc
- en PP
- Sans latex
Spécification
Spécification
Type | General Purpose Beard Cover |
Matériau | Polypropylène filé-lié |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Sans latex | Oui |
Quantité d’emballage | 1000/boîte |
Poids (métrique) | 10 gsm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Documents
Scientific Resources
Catalogs
MUT002 catalogue mutexil
Taille: 6.8 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mutexil™ Couvre-barbes >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu