Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Filtres anti-gaz et anti-vapeur 3M™ ; les masques réutilisables sont dotés d’un raccord à baïonnette et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Nos filtres sont légers et offrent une protection respiratoire bien équilibrée dans les environnements dangereux.
Marque: 3M™ 7000034750
422.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
Spécification
Filtre à cartouche | |
Baïonnette | |
Blanc | |
K1 | |
Demi-masques et masques complets | |
2/paquet |
CE | |
Ammoniac et ses dérivés | |
Gaz et vapeur | |
Protection contre l’ammoniac et ses produits dérivés | |
6054 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Accessoires et services
Accessoires facultatif
-
3M™ Filtres à particules série 5000 X30 FILTRE P1R POUSSIÈRESpréfiltre pouss... Code produit: 11753343 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
3M™ Filtres à particules série 5000 X20 FILTRE P2R POUSSIÈRESpréfiltre pouss... Code produit: 11763343 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
-
3M™ 5000 Series Particulate Filters X20 FILTRE P3R POUSSIERESpréfiltre pouss... Code produit: 11773343 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur > Modèle : 6054
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu