Learn More
Uvex™ Veste polaire Basic 8950-Noir
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Matériau : 100 % polyester
- Le partenaire idéal toute l’année : Tient chaud lorsqu’elle est portée séparément à des températures fraîches ou par mauvais temps en combinaison avec d’autres vestes résistantes aux intempéries
- Col montant et panneau à fermeture éclair avec protège-menton, fermeture éclair en plastique visible sur le devant et au centre
- 1 poche poitrine gauche et 2 poches latérales avec fermeture éclair en plastique visible, coutures contrastantes, largeur d’ourlet réglable avec élastique, dos plus long, haute respirabilité, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Taille : S - 6XL
- Instructions : lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, fer : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Spécification
Dimensions | XXL |
Sexe | Hommes |
Matériau | Cotton, Polyester |
Couleur | Noir |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | Thermal Jacket |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Veste polaire Basic 8950-Noir >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu