Learn More
Uvex™ Softshell Winter Jacket 9816-Black PES-EL
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, doublure : Rembourrage 100 % polyester : 100 % polyester, veste d’extérieur idéale pour le froid et les saisons fraîches.
- Liberté de mouvement grâce à la matière stretch, coupe-vent, robuste et résistante à l’abrasion, doublure rembourrée et ferme, poches sur la poitrine, les manches et le côté avec fermeture éclair en caoutchouc - poche intérieure de poitrine avec fermeture éclair et fente à gauche pour câble, téléphone portable à l’intérieur de la poche droite avec rabat et Velcro, capuche amovible avec fermeture éclair et largeur réglable par filin, les manchettes avec Velcro réglables possèdent un tunnel réglage en largeur par filin, bande coupe-vent et protège-menton
- Tailles : S - 6XL
- Instructions d’entretien : lavage à 30°C, pas de chlore, repassage : I point, ne pas nettoyer à sec et ne pas sécher au sèche-linge
Spécification
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Hommes |
Matériau | Cotton, Polyester |
Couleur | Noir |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | Thermal Jacket |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Softshell Winter Jacket 9816-Black PES-EL >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu