Learn More
Cytiva Sachet de stockage à joint à fermeture éclair en plastique Whatman™
Sachet de stockage à fermeture éclair pour 903 cartes Protein Saver
Marque:  Cytiva 10548232
41.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11969134
  • 61.55€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accepte les cartes jusqu’à l x H : 95 x 130 mm
  • l x H : 4 x 6 po (102 x 152 mm)
  • Plastique transparent et flexible
  • 100/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sachet de stockage à joint à fermeture éclair en plastique
Transparent
Plastique
100
102 mm
152 mm
Fermeture éclair
Stockage et archivage des échantillons de cartes Whatman Protein Saver.
100
4 in
6 po
Nom du produit
Cytiva Sachet de stockage à joint à fermeture éclair en plastique Whatman™ > Sachet de stockage à joint à fermeture éclair en plastique 4 x 6 po