Learn More
Fisherbrand™ Sachets pour échantillons à fermeture hermétique
Code produit. p-32048 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 13cm (8 x 5 pouce)
46 x 23 cm (18 x 9 in)
7 x 5cm (3 x 2 po)
Épaisseur (impériale):
2 mil
4 mil
Matériau:
PEBD
Polyéthylène
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Code produit. 13554530
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La fermeture zip assure l’étanchéité des sachets
  • Polyéthylène durable et transparent
  • Idéal pour la collecte, le stockage et la protection des échantillons de laboratoire de façon aisée et pratique
  • Une surface transparente et sans impression permet à l’utilisateur de marquer et d’étiqueter chaque sachet séparément
Ne pas utiliser avec des liquides
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5 oz.
Type de bouchon Fermeture éclair
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 100
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 7 x 5cm (3 x 2 po)
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5 cm