Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Micropoint à paroi fine SureOne™, universelles
GREENER_CHOICE
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles
Marque:  Fisherbrand™ TTW110R-FIS
19.72 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11973436
  • 48.70€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Non stérile
Autoclavable
5 cm
Universelle
Polypropylène
Sans filtre
Jaune
2 in
Portoir à charnières
SureOne
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Micropoint à paroi fine SureOne™, universelles > jaune ; HR, 10 x 96