Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes carrées
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marque:  Fisherbrand™ 11010213
Code produit. 17847201
  • 58.00€ / 20 feuilles
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
  • Engineered for use in laser printers
Spécification
Spécification
Jaune
Non stérile
156/paquet
Feuille d’étiquettes carrée
156
0,64 x 3,81cm
Nom du produit
Fisherbrand™ Étiquettes carrées > 0,64 x 3,81 cm (0,25 x 1,5 po) ; jaune ; 156 étiquettes/feuille