Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
Marque: Fisherbrand™ 018264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible en version imprimée ou ordinaire
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
1 à 2 gal. | |
10 x 15 in. (25 x 38 cm) | |
38 cm | |
15 in. | |
2 mil | |
140°C |
Elastic | |
Clear | |
25 cm | |
Autoclavable | |
10 in. | |
Polypropylene |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées > Clear; Plain; Size: 10 x 15 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu