Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, TC Surface, no Lid, Pack of 25
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque:  Thermo Scientific™ 165195
1173.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10541012
  • 1355.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez le fond, l’autofluorescence et les interférences grâce aux microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ à 384 puits, noires et blanches, en polystyrène.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
0,084 cm2/puits
25/emballage ; 100/boîte
Blancs
En PS
384
Stérile
Plat
25
Sans couvercle
16 × 24
Nunc™
Microplaque
120 μl
10 à 100 μl
Traités pour la culture cellulaire
100
Case of 100
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1293367 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number165195
Numéro de lot1384933 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number165195
Numéro de lot1311103 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number165195
Numéro de lot1332330 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number165195
Numéro de lot1316550 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number165195
Nom du produit
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, TC Surface, no Lid, Pack of 25 > Polystyrène blanc 384W, traité pour la culture cellulaire, sans couvercle, stérile, 25 / 100
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.