Learn More
Fisherbrand™ Microtubes Low-Retention siliconés
GREENER_CHOICE
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite—même sur de longues périodes
Marque:  Fisherbrand™ 502GRD-SC-FIS
10.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17848983
  • 10.90€ / 250 pièces
Expédition estimée: 22-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite, même sur de longues périodes Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante.
  • Fabriqués à partir de PP durable résistant aux produits chimiques
  • Le tube de 0.6 ml est gradué par incréments de 0.2 ml, le tube de 1.5 ml, par incréments de 0.5 ml avec une graduation supplémentaire à 0.1 ml et le tube de 2.0 ml, par incréments de 0.5 ml.
  • Conçus pour une utilisation dans des applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante
  • Résistent à des vitesses allant jusqu’à 30,000 xG
  • Recommandés pour une utilisation du congélateur à la centrifugeuse
  • Autoclavables jusqu’à 120°C et résistants à des températures de congélation allant jusqu’à -80°C
Informations sur la commande
Les tubes non stériles sont conditionnés en vrac. Les tubes stériles (couleur naturelle) sont emballés individuellement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à clipser
0.6 ml
30 mm
Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante
Non stérile
À sertir
10 mm
Autoclavable
Naturel
Polypropylène
En vrac
Oui
30000 xG
Nom du produit
Fisherbrand™ Microtubes Low-Retention siliconés > Volume : 0,6 ml ; dia. ext. x L : 10 x 30 mm ; non stérile ; en vrac