Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
Marque:  Fisherbrand™ 1001214
Code produit. 10591203
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
  • Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
  • Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
  • Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d’évacuation via un bouton latéral
  • Panneau de commande disposé de sorte que le liquide ne puisse pas pénétrer les composants électroniques
  • Touche de fonction de dégazage
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
116 mm
230 VCA, 90 W
Elmasonic S 10 (H)
2 kg
0.8L
116 x 206 x 178 mm (P x l x H)
178 mm
30°C à 80°C
206 mm
Vidéos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:02
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:02
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
  • Fisherbrand - Ultrasonic baths S series
    A comprehensive range of analogue ultrasonic baths with or without heating, covering the requirements for laboratory research, sonochemistry and degassing applications.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:21
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:21
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Ultrasonic baths S series
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S > 116 mm