Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
7.65€ - 163.28€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | Non |
Includes: Bouchons à vis en PP
Code produit | Marque | Capacité | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12622415
|
Fisherbrand™
|
1 oz, 30 ml | 28 mm |
7.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12602415
|
Fisherbrand™
|
2 oz., 60 ml | 28 mm |
16.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12692405
|
Fisherbrand™
|
4,2 oz, 125 ml | 38 mm |
11.50€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12632415
|
Fisherbrand™
|
8.45 oz, 250 ml | 43 mm |
15.45€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12642415
|
Fisherbrand™
|
500 ml (17 oz) | 53 mm |
23.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12652415
|
Fisherbrand™
|
32 oz, 1000 ml | 63 mm |
16.95€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11987934
|
Fisherbrand™
|
8.45 oz, 250 ml | 43 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11957934
|
Fisherbrand™
|
1 oz, 30 ml | 28 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11937924
|
Fisherbrand™
|
500 ml (17 oz) | 53 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11977934
|
Fisherbrand™
|
4,2 oz, 125 ml | 38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11967934
|
Fisherbrand™
|
2 oz., 60 ml | 28 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11967904
|
Fisherbrand™
|
32 oz, 1000 ml | 63 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
Translucide | |
Oui | |
Non | |
Flacon à col large | |
Bouchon à vis |
PEBD | |
Non autoclavable | |
Large | |
Polypropylène |