Learn More
Fisherbrand™ Dust'it™ Air Duster
Powerful bulb duster forcibly blows away dust, lint and dirt
Marque:  Fisherbrand™ 1464959
Code produit. 18874721
  • 159.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Powerful bulb duster forcibly blows away dust, lint and dirt
Ideal for optical lenses, slides, circuit boards and cuvets.
  • Provides high-pressure, pinpoint jets of air exactly where desired; vary squeeze to control delivery
  • One-way inlet valve at top stops air from being drawn through tip
  • Nonconductive plastic sleeve-tip prevents scratches
Spécification
Spécification
Air Duster
None
Aerosol
Unscented
Eliminates dust, lint and dirt; cleans optical lenses, slides and other delicate, difficult-to-clean and inaccessible equipment
56.7 g
None
No
None
Non stériles
2 oz.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Dust'it™ Air Duster > Dust'it Air Duster