Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, avec 4 x 8 barrettes PCR, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: Ohaus™ 30314841
639.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Descripción
ul liCapacité :nbsp; avec 4 x 8 barrettes PCR/li liForce centrifuge maximale : nbsp; 15 343g/li liVitesse max. : nbsp; 15 000 tr/min/li /ulServicio Técnico
2 ans
Especificaciones
Rotor, angle, barrette PCR 4 x 8 W, dia. int. | |
4 x 8 barrettes PCR | |
15 000 tr/min | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
15 343 x g | |
1,230 kg | |
45° |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.