Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
63.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
- Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml
- Volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés
- Conception à paroi fine
- Produits en salle blanche
- PP vierge
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain | |
0.2 ml | |
Blocs de thermocycleur de 0,2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons | |
Bombé | |
Tube PCR à paroi fine |
Vert | |
1000/boîte | |
Polypropylène | |
Tube |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml > Bouchon bombé ; vert
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu