Learn More
Electrothermal™ Ballons à extraction multiple : modèle à 6 renfoncements, chauffage et agitation
Le débit d’air unique du boîtier ventilé garantit que l’unité reste froide au toucher
Marque:  Electrothermal™ 03076-40
Code produit. 10424715
Includes: Trois tiges de support de 1/2 po (12,7 mm) de diamètre, cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m).
Description
Description
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
  • Plage de vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min
  • Une commande d’agitation contrôle chaque jeu de renfoncements
  • Le module d'agitation mélange et chauffe les liquides simultanément.
Certifications
CE
Prestations de service
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
250 ml
3,5 in
230 V, 50/60 Hz, 980 W (fiche R.-U. et UE)
980 W
Température ambiante à 450deg;C
10,25 in
230 V
ELEEMEA60250/CE
Chauffe-ballon avec agitation
4,3 A
Nom du produit
Electrothermal™ Ballons à extraction multiple : modèle à 6 renfoncements, chauffage et agitation > Modèle : ELEEMEA60250/CE ; Capacité du flacon : 250 ml (8,4 oz) ; 230 V 50/60 Hz, 980 W (avec prises UK et UE)