Learn More
Ansell™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-100
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Unit Size:
12 paires
Description
- La construction String Knit permet une bonne circulation de l’air jusqu’à la main.
- Les mains ne chauffent pas et ne transpirent pas.
- Ambidextres : Inutile de les associer par paire, donc plus économiques.
- Tous lavables à 40°C.
- Ne se rétractent pas, ne se raidissent pas, ne perdent pas leur forme.
- Plus hygiéniques pour l’utilisateur, qualité supérieure pour le fournisseur.
Specifications
Specifications
| Matériau arrière | Coton |
| Structure | Maille sans coutures |
| Matériau de la manchette | Coton |
| Coating Material | Uncoated |
| Couleur | Naturel |
| Finition externe | No Texture |
| Qualité | Jauge 10 |
| Hand | Specific |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants légers |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction