Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de stockage cryogénique à haut rendement CryoExtra™ avec batterie de secours, 1770 L
La série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant ainsi une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Marque: Thermo Scientific™ CE8194BB
17255.61 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conception pour le stockage en phase liquide et en phase vapeur, la série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Flexibilité
- CryoExtra accepte les racks verticaux et horizontaux
- Ergonomique pour l’utilisateur et espace de travail pratique et intégré
- Conçu pour le stockage en phase vapeur
- Étape de pliage pour le confort de l’utilisateur
Qualité
- Uniformité de température exceptionnelle
- Grand affichage de la température à DEL
- Couvercle verrouillable pour protéger les échantillons
- Moniteur et alarmes de température avancés
- Contrôle de niveau LN2 basé sur microprocesseur
Inclut :
Système intégré de batterie de secours : alimentation grâce à la batterie utilisée pour maintenir l’alimentation du dispositif de commande pour les mises à jour de température et de niveau pendant une coupure de courant.
Tuyau flexible en acier inox de 0,5 po, évasement de 45°, 1,8 m (6 po)
Matériel nécessaire :
Cuve d’alimentation LN2 basse pression, 22 psi (vendu séparément)
Compatibles avec :
Demandez à votre représentant du service client des racks et accessoires pour les systèmes de stockage CryoExtra.
Remarque :
Hauteur du produit : 77 po pour CryoExtra 20 et CryoExtra 40, 88 po pour CryoExtra 80, 93 po pour CryoExtra 94
Informations de commande :
- Racks, boîtes, cadres et dispositifs d’élévation en option permettant de créer un système d’inventaire organisé qui assure un stockage optimal en phase liquide ou vapeur. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre responsable de compte.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Stockage cryogénique LN2 à remplissage automatique | |
1770 L | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Roulettes de 3 in (standard) | |
60 in | |
1524 mm | |
Raccord d'accès pour sonde indépendante | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
2470 lb | |
1721 lb | |
Flacons (93000 x 2 ml) |
62,5 f^3 | |
1 | |
Vide | |
CE | |
60 x 60 x 73,19 in (1524 x 1524 x 1859 mm) | |
25 in | |
635 mm | |
0,73 A à 110 V et 0,35 A à 230 V | |
100 - 230 V | |
93 000 flacons de 2 ml (capacité maximale) | |
1123 kg | |
781 kg |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16