Learn More
Electrothermal™ Ballons à extraction multiple : modèle à 6 renfoncements, chauffage et agitation
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Puissance:
980 W
1 280 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Trois tiges de support de 1/2 po (12,7 mm) de diamètre, cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m).
- Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
- Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
- Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
- Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
- Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
- Plage de vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min
- Une commande d’agitation contrôle chaque jeu de renfoncements
- Le module d'agitation mélange et chauffe les liquides simultanément.
Certifications
CE
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Profondeur (impériale) | 10,25 in |
| Hauteur (impériale) | 3,5 in |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 980 W (fiche R.-U. et UE) |
| Modèle | ELEEMEA60250/CE |
| Puissance | 980 W |
| Type de produit | Chauffe-ballon avec agitation |
| max. (métrique) | Température ambiante à 450deg;C |
| Ampérage | 4,3 A |