Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres bimétalliques autoclavables à enregistrement maximum Durac™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rapport d’étalonnage individuel
Sans rapport d’étalonnage individuel
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Thermomètre à enregistrement maximum avec déclaration d’exactitude et instructions multilangues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).Le modèle 13-202-760 comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel.
L’aiguille de mesure de la température (noire) déplace l'indicateur d’enregistrement maximum (rouge) vers le haut pour indiquer la température la plus élevée atteinte.
- Connecteur fileté (NPT 1/4 po) se vissant directement pour les procédés en ligne ou à utiliser pour fixer le thermomètre sur le support inclus
- Étanche et pressurisé
- Résiste aux cycles d’autoclavage
- En acier inox 304 durable avec une lentille en verre
- Résiste à la pression, aux températures élevées et à la rouille
- Longueur de la sonde : 50 mm (2 po)
- Comprend des instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) et une déclaration de test et d’étalonnage NIST™
Compliance
Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Taille du cadran (impériale) | 3,19 in |
| Taille du cadran (métrique) | 81 mm |
| Comprend | Sans rapport d’étalonnage individuel |
| Longueur (impériale) de sonde | 2 in |
| Longueur (métrique) de sonde | 50 mm |
| Matériau de la lentille | Verre |
| Matériau | Bimétal |
| Température max. (impériale) | 300°F |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Afficher plus |