Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper à la pipette de distribution Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Marque: Thermo Scientific™ 9404180
94.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24285" pour bénéficier de cette offre.
Description
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper à la pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Cônes non stériles emballés en vrac, et cônes stériles emballés individuellement
Spécification
1250 µl | |
Sans filtre | |
ISO 9001 et ISO 14001 | |
Thermo Scientific Finnpipette Stepper |
25, 50, 75, 100, 125 µl | |
Non stérile | |
En vrac | |
FinnTip |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2319817 | Certificat de conformité | 31/10/2024 | 9404180 |
2225616 | Certificat de conformité | 13/06/2023 | 9404180 |
2013911 | Certificat de conformité | 13/12/2022 | 9404180 |
2117313 | Certificat de conformité | 10/10/2022 | 9404180 |
2206914 | Certificat de conformité | 25/07/2022 | 9404180 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.