missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Demi-masques de filtration FFP2D OV
5000 Series Specialty Disposable Respirators, FFP1-FFP2 are moulded half-masks designed specifically to deal with nuisance level organic vapors and acid vapors. Latex-, silicone-, and PVC-free, they offer superior odor removal, high moisture absorption, and excellent comfort. Dolomite tested.
88.90€ - 214.66€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009 |
---|---|
Design Type | Coupelle/moulé |
Jetable | Oui |
Sans latex | Oui |
Matériau (écran facial) | Maille PES, mousse PU, film PU |
Code produit | Marque | Type de produit | Efficacité de filtre | Dimensions | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Efficacité de filtre | Dimensions | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11807010
|
Honeywell™
1005598 |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des gaz acides | FFP1 | M/L | Oui |
191.86€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11836960
|
Honeywell™
1005593 |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques | FFP1 | M/L | Oui |
214.66€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11897000
|
Honeywell™
1005595 |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques | FFP2 | M/L | Non |
93.33€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15165173
|
Honeywell™
1005122 |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques | FFP2 | XL | Non |
88.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Masque à usage unique• Ultra léger et confortable
• Protection aérosols solides et liquides
• Excellente résistance au colmatage pour une respiration plus aisée
• Masque FFP2(D) OV*
• Avec joint complet d'étanchéité, élastiques réglables et soupape expiratoire
• Média filtrant imprégné de charbon actif pour la protection contre les aérosols solides, les odeurs gênantes, les vapeurs organiques (sous V.M.E 10 ppm max)
• Avec joint complet d'étanchéité et élastiques réglables
Spécification
Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009 | |
Oui | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Oui | |
Respirateur à demi-masque spécialisé |
Coupelle/moulé | |
Oui | |
Fil galvanisé enrobé de polypropylène | |
Non stérile |