Learn More
Honeywell™ Demi-masques de filtration FFP2D OV
5000 Series Specialty Disposable Respirators, FFP1-FFP2 are moulded half-masks designed specifically to deal with nuisance level organic vapors and acid vapors. Latex-, silicone-, and PVC-free, they offer superior odor removal, high moisture absorption, and excellent comfort. Dolomite tested.
Marque: Honeywell™ 1005122
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Product Type: Specialty Respirator
- Disposable: Yes
- Description: Half-Mask
- Shape: Moulded
- Latex-Free: Yes
- Silicone-Free: Yes
- PVC-Free: Yes
Spécification
Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009 | |
Coupelle/moulé | |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques | |
Non | |
Textile, exploitation minière, abattoirs, construction, industries sidérurgique, carrosserie, menuiserie | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Fil galvanisé enrobé de polypropylène | |
5 Paquets | |
Oui (joint complet) | |
Sangles réglables |
Gris avec bandes bleues | |
Oui | |
XL | |
FFP2 | |
Oui | |
Respirateur à demi-masque spécialisé | |
Oui | |
Non stérile | |
28 g |