missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Demi-masques de filtration FFP2D OV

5000 Series Specialty Disposable Respirators, FFP1-FFP2 are moulded half-masks designed specifically to deal with nuisance level organic vapors and acid vapors. Latex-, silicone-, and PVC-free, they offer superior odor removal, high moisture absorption, and excellent comfort. Dolomite tested.

Marque:  Honeywell™ 1005593

Code nomenclature Nacres: HA.06

Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11836960

  • 214.66€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Masque à usage unique
• Ultra léger et confortable
• Protection aérosols solides et liquides
• Excellente résistance au colmatage pour une respiration plus aisée
• Masque FFP1(D) OV*
• Avec demi-joint nasal d'étanchéité
• Média filtrant imprégné de charbon actif pour la protection contre les particules fines, les odeurs gênantes, les vapeurs organiques (sous V.M.E 10 ppm max)
• Masque FFP1(D) OV*
• Avec soupape expiratoire, le lot
Spécification

Spécification

Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009
Coupelle/moulé
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques
Oui
Textile, abattoirs, métallurgie, construction, industries du fer et de l’acier, hôpitaux
Maille PES, mousse PU, film PU
Fil galvanisé enrobé de polypropylène
20 Paquets
Non stérile
13 g
Gris avec bandes bleues
Oui
M/L
FFP1
Oui
Respirateur à demi-masque spécialisé
Oui
Liquides
Oui (joint nasal)
Sangles élastiques
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions