Learn More
Honeywell™ Demi-masques de filtration FFP2D OV
5000 Series Specialty Disposable Respirators, FFP1-FFP2 are moulded half-masks designed specifically to deal with nuisance level organic vapors and acid vapors. Latex-, silicone-, and PVC-free, they offer superior odor removal, high moisture absorption, and excellent comfort. Dolomite tested.
Marque: Honeywell™ 1005598
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.48600kg
Description
Masque à usage unique• Ultra léger et confortable
• Protection aérosols solides et liquides
• Excellente résistance au colmatage pour une respiration plus aisée
• Masque FFP1(D) AV**
• Avec soupape expiratoire et demi-joint nasal
• Pour la protection contre les poussières fines et les vapeurs acides et inorganiques (10 ppm max. et sous VME)
• Masque FFP1(D) AV**
• Avec soupape expiratoire, le lot
Spécification
Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009 | |
Coupelle/moulé | |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des gaz acides | |
Oui | |
Oui | |
Respirateur à demi-masque spécialisé | |
Oui | |
Liquides | |
Oui (joint nasal) | |
Sangles élastiques |
Gris avec bandes marron | |
Oui | |
M/L | |
FFP1 | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Fil galvanisé enrobé de polypropylène | |
20 Paquets | |
Non stérile | |
18 g |