Learn More
Honeywell™ Demi-masques de filtration FFP2D OV
5000 Series Specialty Disposable Respirators, FFP1-FFP2 are moulded half-masks designed specifically to deal with nuisance level organic vapors and acid vapors. Latex-, silicone-, and PVC-free, they offer superior odor removal, high moisture absorption, and excellent comfort. Dolomite tested.
Marque: Honeywell™ 1005595
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.26100kg
Description
Masque à usage unique• Ultra léger et confortable
• Protection aérosols solides et liquides
• Excellente résistance au colmatage pour une respiration plus aisée
• Masque FFP2(D) OV*
• Avec joint complet d'étanchéité, élastiques réglables et soupape expiratoire
• Média filtrant imprégné de charbon actif pour la protection contre les aérosols solides, les odeurs gênantes, les vapeurs organiques (sous V.M.E 10 ppm max)
• Avec joint complet d'étanchéité et élastiques réglables
Spécification
Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009 | |
Coupelle/moulé | |
Masque pour particules avec dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques | |
Non | |
Textile, exploitation minière, abattoirs, construction, industries sidérurgique, carrosserie, menuiserie | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Fil galvanisé enrobé de polypropylène | |
5 Paquets | |
Oui (joint complet) | |
Sangles réglables |
Gris avec bandes bleues | |
Oui | |
M/L | |
FFP2 | |
Oui | |
Respirateur à demi-masque spécialisé | |
Oui | |
Non stérile | |
28 g |