Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler Express LR Forward DNA Ladder, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Réalisez une quantification rapide et fiable de l’ADN sur de courtes distances de séparation dans diverses conditions d’électrophorèse grâce à ces mélanges d’échelles d’ADN spécialement conçus.
Marque:  Thermo Scientific™ SM1263
85.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10736041
  • 131.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les marqueurs de taille moléculaire ADN MassRuler Express LR Forward et Reverse sont spécialement conçus pour une quantification fiable et rapide de l’ADN pour de courtes distances de séparation sous différentes conditions d’électrophorèse. Dans les versions classiques, le poids de chaque fragment d’ADN est directement proportionnel à la taille du fragment, alors que pour les versions inverses, le poids est inversement proportionnel à la taille du fragment.
L’intensité du fragment dans chaque échelle est calibrée par rapport à un étalon qui garantit la quantité précise de chaque bande. Les marqueurs sont des mélanges de différents fragments d’ADN purifiés par chromatographie.
Points clés
  • Dimensionnement et évaluation quantitative précis de l’ADN : les fragments marqueurs de taille moléculaire ADN sont quantifiés par spectrophotométrie
  • Quantification fiable et rapide de l’ADN -courtes distances de séparation sous différentes conditions d’électrophorèse
  • Bandes nettes
  • Taille et quantité des fragments faciles à mémoriser
  • Prêt à l’emploi ; prémélangé à du colorant de charge d’ADN 6X MassRuler pour une charge directe et un stockage à température ambiante
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Bleu de bromophénol
Oui
Gels d’agarose
MassRuler
Agarose
Échelle d’ADN
100 bp à 1000 bp
Emballage durable
2 x 500 μL
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3010542 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSM1263
Numéro de lot2960122 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberSM1263
Numéro de lot3010766 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberSM1263
Numéro de lot3055695 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberSM1263
Numéro de lot3055684 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberSM1263
Nom du produit
Thermo Scientific™ MassRuler Express LR Forward DNA Ladder, ready-to-use > 100 à 1 000 bp, 28 ng/μl