Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse MassRuler, prête à l’emploi
GREENER_CHOICE
Effectuez une quantification et un dimensionnement précis des fragments d’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose avec ces échelles d’ADN à plage basse.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0383
93.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10849540
  • 140.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN à plage basse MassRuler, 80 à 1 031 bp, prête à l’emploi, est spécialement conçue pour l’évaluation quantitative et la détermination de taille précises des fragments d’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose. L’intensité du fragment dans chaque échelle est calibrée par rapport à un étalon qui garantit la quantité précise de chaque bande. Les marqueurs sont des mélanges de différents fragments d’ADN purifiés par chromatographie.
Points clés
  • Dimensionnement et évaluation quantitative précis de l’ADN : les fragments marqueurs de taille moléculaire ADN sont quantifiés par spectrophotométrie
  • Bandes nettes
  • Taille et quantité des fragments faciles à mémoriser
  • Prêt à l’emploi -prémélangé à du colorant de charge d’ADN 6X MassRuler pour une charge directe et un stockage à température ambiante
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Bleu de bromophénol
Oui
Gels d’agarose
MassRuler
Agarose
Échelle d’ADN
80 bp à 1031 bp
Emballage durable
2 x 500 μL
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2831819 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0383
Numéro de lot2872626 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0383
Numéro de lot3055127 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSM0383
Numéro de lot2935942 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberSM0383
Numéro de lot3121685 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberSM0383
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse MassRuler, prête à l’emploi > 80 à 1 031 bp, 60,8 ng/μl