Learn More
Thermo Scientific™ Solution dGTP (100 mM)
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à ce dGTP extrêmement pur.
Marque: Thermo Scientific™ R0161
Description
Le dGTP (2’-désoxyguanosine 5’-triphosphate) est un nucléotide hautement stable, disponible en solution aqueuse 100 mM titrée à pH 7,3 à 7,5 avec NaOH. Le nucléotide affiche une pureté supérieure à 99 % et est exempt d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Il est conçu pour de nombreuses applications de biologie moléculaire.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain et d’E. coli
- Extrêmement stable
- Application testée en :
- PCR longue portée (40 kb)
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
- PCR à haute fidélité
Spécification
dGTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
|
Non marqué | |
0.25 mL | |
PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Liquide | |
>99% | |
Dry Ice | |
100 mM |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.