Learn More
Thermo Scientific™ Solution dCTP (100 mM)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
0.25 mL
Conditionnement:
0.25mL
Description
Le dCTP (2’-désoxycytidine 5’-triphosphate) est un nucléotide hautement stable, disponible en solution aqueuse 100 mM titrée à pH 7,3 à 7,5 avec NaOH. Le nucléotide affiche une pureté supérieure à 99 % et est exempt d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Il est conçu pour de nombreuses applications de biologie moléculaire.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain et d’E. coli
- Extrêmement stable
- Application testée en :
- PCR longue portée (40 kb)
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
- PCR à haute fidélité
Spécification
Spécification
| Concentration | 100 mM |
| Contenu et stockage | dCTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Pureté ou qualité | >99% |
| Quantité | 0.25 mL |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
| Taille (produit final) | 40 kb |