Learn More
Thermo Scientific™ Solution dATP (100 mM)
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à ce dATP extrêmement pur.
Marque: Thermo Scientific™ R0141
35.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le dATP (2’-désoxyadénosine 5’-triphosphate) est un nucléotide hautement stable, disponible en solution aqueuse 100 mM titrée à pH 7,3 à 7,5 avec NaOH. Le nucléotide affiche une pureté supérieure à 99 % et est exempt d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Il est conçu pour de nombreuses applications de biologie moléculaire.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain et d’E. coli
- Extrêmement stable
- Application testée en :
- PCR longue portée (40 kb)
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
- PCR à haute fidélité
Spécification
dATP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
|
Non marqué | |
0.25 mL | |
PCR standard, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Liquide | |
>99% | |
Dry Ice | |
100 mM |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Économisez maintenant