Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5
Combinaison stérile pour salle blanche dotée de la technologie innovante CLEAN-DON™
520.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11388031
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88800 |
S |
520.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11398031
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88801 |
M |
520.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11308041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88802 |
L |
520.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11318041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88803 |
XL |
520.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11328041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88804 |
2XL |
520.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11338041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88805 |
3X-Large |
520.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11348041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88806 |
4XL |
520.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425; - Certification de types 5 et 6; - Certificat de conformité par lot disponible en ligne; - Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Technologie avancée CLEAN-DON™
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
Unhooded | |
Stérile | |
ISO 9001 ; EN 13034:2005 - Protection limitée contre les éclaboussures ; EN ISO 13982-1:2004 - Protection contre les particules ; CE CAT III ; EPI catégorie III – Complexe CE | |
Oui |
Polypropylène SMS | |
Single-use | |
Elastic | |
À collier | |
Lié | |
None | |
EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex | |
Aucun |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5