Learn More
Kimtech™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5
GREENER_CHOICE
Code produit. 11318041
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11318041
Marque: Kimtech™ 88803
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaison stérile pour salle blanche dotée de la technologie innovante CLEAN-DON™
  • Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425; - Certification de types 5 et 6; - Certificat de conformité par lot disponible en ligne; - Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
  • Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
  • Technologie avancée CLEAN-DON™
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions XL
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Type de taille Élastique
Type de cheville Elastic
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Hood Type Unhooded
Type de bouchon Fermeture éclair avant avec pression au col
Type de couture Stitched
Stérilité Stérile
Résistance None
Certifications/Conformité ISO 9001 ; EN 13034:2005 - Protection limitée contre les éclaboussures ; EN ISO 13982-1:2004 - Protection contre les particules ; CE CAT III ; EPI catégorie III – Complexe CE
Certifications / conformité (Europe) EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun