Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5 Code produit.: 11388031
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5
GREENER_CHOICE
Code produit. 11388031
S
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Code produit. 11388031
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 88800
Expédition estimée: 17-06-2025
Combinaison stérile pour salle blanche dotée de la technologie innovante CLEAN-DON™
  • Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425; - Certification de types 5 et 6; - Certificat de conformité par lot disponible en ligne; - Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
  • Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
  • Technologie avancée CLEAN-DON™
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions S
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Type de taille Élastique
Type de cheville Elastic
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Hood Type Unhooded
Type de bouchon À sertir
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance None
Certifications/Conformité ISO 9001 ; EN 13034:2005 - Protection limitée contre les éclaboussures ; EN ISO 13982-1:2004 - Protection contre les particules ; CE CAT III ; EPI catégorie III – Complexe CE
Certifications / conformité (Europe) EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun
Afficher plus Afficher moins
  • KIMTECH - Reusable Apparel
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5 >