Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425; - Certification de types 5 et 6; - Certificat de conformité par lot disponible en ligne; - Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Technologie avancée CLEAN-DON™
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | L |
Matériau | SMS en polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Couture dissimulée |
Type de goulot | À collier |
Hood Type | Unhooded |
Afficher plus |
Vidéos
-
KIMTECH - Reusable Apparel
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
Taille: 1.6 MB
Be Your Best with Kimtech Cleanroom Gloves
Taille: 9.3 MB
KIMTECH - Are you dressed for success?
Taille: 1.6 MB
Product Information
Product Information
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu