Learn More
Kimtech™ Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech A5
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425; - Certification de types 5 et 6; - Certificat de conformité par lot disponible en ligne; - Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Technologie avancée CLEAN-DON™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Coveralls |
| Dimensions | 2XL |
| Matériau | SMS en polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Couture dissimulée |
| Type de goulot | À collier |
| Hood Type | Unhooded |
| Afficher plus |