Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UF75
Étalonnage en usine Memmert pour trois valeurs de température.
Marque: Memmert™ UF75D00128
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour trois valeurs de température : 100°C, 160°C et 220°C
Spécification
Étuve UF75 | |
Point de mesure au centre de la chambre | |
Certificat pour 3 températures | |
Certificat d’étalonnage des travaux standard |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UF75 > S’utilise avec : UF75
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu