Learn More
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UN110plus, max. 250°C
Porte en verre à visibilité complète fabriquée avec quatre couches de verre isolées.
Marque: Memmert™ UN110plusB0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Visibilité complète
- Verre (4 couches)
- Plage de température allant jusqu’à 250°C
Spécification
Étuve UN110plus | |
Jusqu’à 250°C | |
Porte à visibilité complète | |
Verre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UN110plus, max. 250°C > S’utilise avec : UN110plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu