Learn More
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
1095.32€ - 1704.22€
Spécification
Matériau Aluminum
Description Long-term Cyrogenice Storage Dewar
À utiliser avec (application) Cryogenic storage
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11768509
Voir les accessoires Afficher les documents
Taylor Wharton™
10XTB-11M
10 L 1095.32€
1 pièce
Prix par lots disponible
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11788509
Voir les accessoires Afficher les documents
Taylor Wharton™
34XTB11
34 L
1704.22€
1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758509
Voir les accessoires Afficher les documents
Taylor Wharton™
XTL8
8 L 1213.17€
1 pièce
Prix par lots disponible
Expédition estimée: 18-08-2025
Description
  • Cryoconservateur XT longue autonomie
  • Autonomie jusqu'à 340 jours
  • Col étroit 51mm limitant l'évaporation
  • Stockage en cryocannes ou gobelets
  • Pour paillettes ou cryotubes
  • Isolation par le vide avec piège à molécules
  • Col étroit pour une évaporation minimale d'azote
  • Les cryoconservateurs 76807 et 76808 peuvent être équipés d'une alarme niveau bas, visuelle et sonore, se déclenchant lorsqu'il ne reste plus que 25% du volume nominal d'azote liquide
  • Cryoconservateur XT
  • Inclus avec 6 canisters diamètre 38mm, hauteur 279mm Capacité 180 cryotubes 1,2 ou 2mL sur cryocanne ou 1500 paillettes 0,5mL
Spécification
Spécification
Aluminum
Long-term Cyrogenice Storage Dewar
Cryogenic storage
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée