Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe Nunc™ de 1,8 ml
Utilisez ce tube polyvalent dans de grands systèmes de stockage ou dans des systèmes Dewar à plus petite échelle pour le cryostockage traditionnel.
Marque: Thermo Scientific™ 374502
542.69 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les tubes universels de 1,8 ml à filetage externe Thermo Scientific™ Nunc™ polyvalents dans de grands systèmes de stockage ou dans des flacons Dewar à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. Disponibles en rack ou en vrac, avec codes-barres 2D ou non codés.
Évolutif
- Tubes et portoirs idéaux pour une utilisation à bas débit comme à haut débit
- Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
- Utilisation possible dans des boîtes de stockage cryogénique traditionnelles pour arrangements 10 x 10
- Filetages externes limitant la contamination
- Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
Conception novatrice du bouchon universel
- Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
- Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatisés
- Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
- Code-barres 2D unique gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
- Lecteurs de codes-barres 2D capables de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
- Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour assurer la lisibilité
- Codes-barres vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité 106 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
Spécification
Naturel | |
Stérile | |
Naturel | |
Fond plat | |
Filetage extérieur | |
Étiquette blanche et graduations | |
En vrac |
Tube universel à filetage externe | |
Tubes universels Nunc avec code 2D | |
1,8 mL | |
Plastique | |
Cryobank | |
480/boîte | |
2D sur le fond du tube |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421966 | Certificat de conformité | 24/01/2025 | 374502 |
1420731 | Certificat de conformité | 22/01/2025 | 374502 |
1420700 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | 374502 |
1420460 | Certificat de conformité | 17/01/2025 | 374502 |
1420290 | Certificat de conformité | 12/01/2025 | 374502 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.