Learn More
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
Marque: Taylor Wharton™ XTL8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cryoconservateur XT longue autonomie
- Autonomie jusqu'à 340 jours
- Col étroit 51mm limitant l'évaporation
- Stockage en cryocannes ou gobelets
- Pour paillettes ou cryotubes
- Isolation par le vide avec piège à molécules
- Col étroit pour une évaporation minimale d'azote
- Les cryoconservateurs 76807 et 76808 peuvent être équipés d'une alarme niveau bas, visuelle et sonore, se déclenchant lorsqu'il ne reste plus que 25% du volume nominal d'azote liquide
- Cryoconservateur XT
- Inclus avec 6 canisters diamètre 38mm, hauteur 127mm Capacité 750 paillettes 1,2mL
Spécification
Long-term Cyrogenice Storage Dewar | |
8 L | |
Cryogenic storage |
XTL8 | |
Aluminum |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Pièce détachée
-
Taylor Wharton™ Socles à roulettes SUPPORT A ROULETTES DIAMETRE 397MMDiamèt... Code produit: 11758449
377.82€ / 1 pièce -
Taylor Wharton™ Tige de mesure JAUGE DE NIVEAU TOUS MODELESGraduation e... Code produit: 11788449
19.70€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée > Capacité :8 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu