Description
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
Ultraépais (6 mil) pour offrir une durabilité exceptionnelle et une protection supplémentaire.
- Non poudrés
- Finition complètement texturée pour une meilleure préhension dans des conditions sèches ou humides
- Ambidextres et non stériles, manchettes à bord roulé
- Testés pour une utilisation avec exposition aux médicaments de chimiothérapie
- Longueur : 12 po (30,5 cm)
- Épaisseur : 6 mil (paume), 7 mil (doigt), 4,5 mil (manchette)
- Émeraude
Certifications
Certifié ISO 9001 QMS ; homologation 510K pour usage médical aux États-Unis
Compliance
Conforme aux normes ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578 ; ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour usage médical.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), testés pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie |
AQL | 1,5 |
Couleur | Émeraude |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 6 mil |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Documents
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand Nitrile Disposable Gloves
Taille: 582 kB
Fisherbrand Extended Cuff Nitrile Gloves
Taille: 415.4 kB
Fisherbrand Extended Cuff Nitrile Gloves
Taille: 244.3 kB
Flyer: Disposable gloves
Taille: 562.4 kB
Flyer: Gants à usage unique
Taille: 609 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Gants en nitrile à manchette étendue >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu