Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile résistant au fentanyl MICROFLEX™ MIDIGNIGHT™ XTRA avec manchette allongée
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
30.43 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
2XL
L
M
S
XL
Description
- Testé contre le fentanyl et l’acide gastrique (vomi) pour simuler des situations de surdosage authentiques
- La couleur noire foncée permet de constater plus facilement lorsque les mains entrent en contact avec des poudres potentiellement dangereuses
- Fabriqué avec une formulation de nitrile souple et flexible
- Entièrement texturée pour une préhension fiable et homogène
- À utiliser avec :
- Administration médicamenteuse
- Services d’urgence
- Réparation et maintenance d’équipements
- Protection supplémentaire sur le poignet et à l’avant-bras
- Inspection, sélection, vérification des pièces
- Analyses et tests en laboratoire
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Examen du patient
- Prélèvement d’échantillons de matières premières
- Rotation et changement des pneus
Spécification
Certifications/Conformité | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
Applications | Soins de santé, Laboratoire |
Couleur | Noir |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |